1-(4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl)piperazine
Leverantör: Apollo Scientific
PC9931-10G PC9931-1G PC9931-5G
APOSPC9931-10GEA 2850 SEK
APOSPC9931-10G APOSPC9931-1G APOSPC9931-5G
1-(4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl)piperazine
1-(4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl)piperazine
Formel: C₁₁H₁₂F₃N₃O₂
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 381242-61-1