3-Fluoro-4-methylpyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Fluoro-4-picoline
PC9930-1G PC9930-5G PC9930-10G
APOSPC9930-1GEA 175 SEK
APOSPC9930-1G APOSPC9930-5G APOSPC9930-10G
3-Fluoro-4-methylpyridine
3-Fluoro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₆FN
MW: 111,12 g/mol
Kokpunkt: 135,6 °C/748mmHg
Densitet: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04114226
CAS nummer: 399-88-2