3-Fluoro-2-hydroxypyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9928-1G PC9928-5G PC9928-25G
APOSPC9928-1GEA 175 SEK
APOSPC9928-1G APOSPC9928-5G APOSPC9928-25G
3-Fluoro-2-hydroxypyridine
3-Fluoro-2-hydroxypyridine
Formel: C₅H₄FNO
MW: 113,09 g/mol
Smältpunkt: 157…161 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03095042
CAS nummer: 1547-29-1