5-Bromo-2,4-difluoroaniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC9925-25G PC9925-5G
APOSPC9925-25GEA 515 SEK
APOSPC9925-25G APOSPC9925-5G
5-Bromo-2,4-difluoroaniline 98%
5-Bromo-2,4-difluoroaniline
Formel: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,0000 g/mol
Smältpunkt: 25…29 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03426368
CAS nummer: 452-92-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III