2-Fluor-3-trifluormetylpyridin 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9924-25G PC9924-5G PC9924-100G
APOSPC9924-25GEA 940 SEK
APOSPC9924-25G APOSPC9924-5G APOSPC9924-100G
2-Fluor-3-trifluormetylpyridin 98%
2-Fluor-3-trifluormetylpyridin
Formel: C₆H₃F₄N
MW: 165.09 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04973416
CAS nummer: 65753-52-8