4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9923-100G PC9923-25G PC9923-5G
APOSPC9923-100GEA 3750 SEK
APOSPC9923-100G APOSPC9923-25G APOSPC9923-5G
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel: C₈H₄BrF₃O
MW: 253,02 g/mol
Kokpunkt: 95 °C/4mmHg
Smältpunkt: 26…30 °C
Densitet: 1,662 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 96 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00191862
CAS nummer: 16184-89-7