1,2-Dibromo-3-fluorobenzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,3-Dibromofluorobenzene
PC9919-1G PC9919-25G PC9919-5G
APOSPC9919-1GEA 345 SEK
APOSPC9919-1G APOSPC9919-25G APOSPC9919-5G
1,2-Dibromo-3-fluorobenzene 98%
1,2-Dibromo-3-fluorobenzene
Formel: C₆H₃Br₂F
MW: 253,8944 g/mol
Smältpunkt: 15…20 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07368789
CAS nummer: 811711-33-8