4-Cyano-2-fluorobenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9916-5G PC9916-1G PC9916-25G
APOSPC9916-5GEA 650 SEK
APOSPC9916-5G APOSPC9916-1G APOSPC9916-25G
4-Cyano-2-fluorobenzaldehyde 98%
4-Cyano-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₈H₄FNO
Smältpunkt: 78…79 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07368786
CAS nummer: 105942-10-7