3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9912-10G PC9912-1G PC9912-5G
APOSPC9912-10GEA 2750 SEK
APOSPC9912-10G APOSPC9912-1G APOSPC9912-5G
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₅F₃O₃
MW: 206.12 g/mol
Smältpunkt: 191…193 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07368783
CAS nummer: 328-69-8