Bis(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)maleate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9892-25G PC9892-5G
APOSPC9892-25GEA 0 SEK
APOSPC9892-25G APOSPC9892-5G
Bis(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)maleate
Bis(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)maleate
Formel: C₂₀H₁₀F₂₆O₄
Smältpunkt: 68…72 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04038264
CAS nummer: 55003-96-8