Allyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC9881-100G PC9881-25G PC9881-5G
APOSPC9881-100GEA 8475 SEK
APOSPC9881-100G APOSPC9881-25G APOSPC9881-5G
Allyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
Allyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Formel: C₆H₈F₄O
MW: 172,12 g/mol
Kokpunkt: 110 °C/740mmHg
Densitet: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02093319
CAS nummer: 681-68-5