2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane disodium salt 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9872-25G PC9872-5G
APOSPC9872-25GEA 4975 SEK
APOSPC9872-25G APOSPC9872-5G
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane disodium salt 97%
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane disodium salt
Formel: C₁₅H₈F₆Na₂O₂
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04038262
CAS nummer: 74938-83-3