4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9869-5G PC9869-1G PC9869-25G
APOSPC9869-5GEA 1375 SEK
APOSPC9869-5G APOSPC9869-1G APOSPC9869-25G
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole 97%
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole
Formel: C₄H₃F₃N₂
Smältpunkt: 148…151 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08458860
CAS nummer: 33468-69-8