Tetrafluorobenzene-1,3-diol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC9866-5G PC9866-500MG
APOSPC9866-5GEA 3250 SEK
APOSPC9866-5G APOSPC9866-500MG
Tetrafluorobenzene-1,3-diol 97%
Tetrafluorobenzene-1,3-diol
Formel: C₆H₂F₄O₂
Kokpunkt: 217…218 °C
Smältpunkt: 95…96 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00040202
CAS nummer: 16840-25-8