1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC9836-1G PC9836-5G
APOSPC9836-1GEA 1050 SEK
APOSPC9836-1G APOSPC9836-5G
1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid
1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Formel: C₆H₇F₃O₂
Kokpunkt: 76 °C/14mmHg
Smältpunkt: 24…26 °C
Densitet: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 96 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03425197
CAS nummer: 277756-45-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III