2,2-Difluoropropionic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,2-Difluoropropanoic acid
PC9834-1G PC9834-25G PC9834-5G
APOSPC9834-1GEA 570 SEK
APOSPC9834-1G APOSPC9834-25G APOSPC9834-5G
2,2-Difluoropropionic acid 97%
2,2-Difluoropropionic acid
Formel: C₃H₄F₂O₂
MW: 110,06 g/mol
Kokpunkt: 140…141 °C
Smältpunkt: 36…45 °C
Flampunkt: 65 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03093764
CAS nummer: 373-96-6