4-Nitro-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC9833-1G
PC9833-5G
APOSPC9833-1GEA
1725
SEK
APOSPC9833-1G
APOSPC9833-5G
4-Nitro-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
4-Nitro-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
Formel:
C₈H₃F₆NO₂ Kokpunkt: 103…104 °C/18mmHg Smältpunkt: 23…25 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00728841 CAS nummer: 1978-20-7 |