2-Amino-3-fluorobenzonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9826-1G PC9826-25G PC9826-5G
APOSPC9826-1GEA 260 SEK
APOSPC9826-1G APOSPC9826-25G APOSPC9826-5G
2-Amino-3-fluorobenzonitrile 97%
2-Amino-3-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₅FN₂
Smältpunkt: 79…80 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07368774
CAS nummer: 115661-37-5