1,3-Difluoro-5-nitrobenzene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9813-25G PC9813-1G PC9813-5G
APOSPC9813-25GEA 755 SEK
APOSPC9813-25G APOSPC9813-1G APOSPC9813-5G
1,3-Difluoro-5-nitrobenzene
1,3-Difluoro-5-nitrobenzene
Formel: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,09 g/mol
Kokpunkt: 176…177 °C
Smältpunkt: 17 °C
Densitet: 1,407 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 74 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00012142
CAS nummer: 2265-94-3
EINECS: 218-867-0