2-Hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Hydrazinyl-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC9803-1G PC9803-5G
APOSPC9803-1GEA 345 SEK
APOSPC9803-1G APOSPC9803-5G
2-Hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine
2-Hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₆F₃N₃
MW: 177,13 g/mol
Smältpunkt: 64…65 °C
Densitet: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01320804
CAS nummer: 89570-83-2