1H,1H-Tricosafluoro-1-dodecanol 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Tricosafluor-1-dodecanol, 1H,1H-Perfluoro-1-dodecanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Tricosafluoro-1-dodecanol
PC9798-100G PC9798-25G PC9798-5G
APOSPC9798-100GEA 0 SEK
APOSPC9798-100G APOSPC9798-25G APOSPC9798-5G
1H,1H-Tricosafluoro-1-dodecanol 96%
1H,1H-Tricosafluoro-1-dodecanol
Formel: C₁₂H₃F₂₃O
MW: 600,12 g/mol
Kokpunkt: 133 °C/30mmHg
Smältpunkt: 111…113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00153235
CAS nummer: 423-65-4