3-Fluorosalicylic acid 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9781-1G PC9781-25G PC9781-5G
APOSPC9781-1GEA 175 SEK
APOSPC9781-1G APOSPC9781-25G APOSPC9781-5G
3-Fluorosalicylic acid 99%
3-Fluorosalicylic acid
Formel: C₇H₅FO₃
MW: 156,11 g/mol
Smältpunkt: 146…148 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00153167
CAS nummer: 341-27-5