1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoroethane 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9780-100G PC9780-25G
APOSPC9780-100GEA 4275 SEK
APOSPC9780-100G APOSPC9780-25G
1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoroethane 99%
1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoroethane
Formel: BrF₂CCHClF
MW: 197,38 g/mol
Kokpunkt: 52…53 °C
Densitet: 1,8636 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 354-06-3