4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC9778-1G
PC9778-25G
APOSPC9778-1GEA
260
SEK
APOSPC9778-1G
APOSPC9778-25G
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
Formel:
C₅H₃F₃N₂OS Smältpunkt: 246…251 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00112978 CAS nummer: 368-54-7 |