2,2-Bis(3,5-difluoro-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9766-1G PC9766-250MG
APOSPC9766-1GEA 3350 SEK
APOSPC9766-1G APOSPC9766-250MG
2,2-Bis(3,5-difluoro-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane 97%
2,2-Bis(3,5-difluoro-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane
Formel: C₁₅H₆F₁₀O₂
MW: 408,2 g/mol
Smältpunkt: 156…160 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01320803
CAS nummer: 114611-30-2