4-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9760-1G PC9760-500MG
APOSPC9760-1GEA 2975 SEK
APOSPC9760-1G APOSPC9760-500MG
4-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
4-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₅F₃N₂
MW: 162,11 g/mol
Smältpunkt: 102…103 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02183554
CAS nummer: 387824-61-5