4-(4-Fluorophenoxy)aniline
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC9750-1G PC9750-25G PC9750-5G
APOSPC9750-1GEA 260 SEK
APOSPC9750-1G APOSPC9750-25G APOSPC9750-5G
4-(4-Fluorophenoxy)aniline
4-(4-Fluorophenoxy)aniline
Formel: C₁₂H₁₀FNO
Smältpunkt: 60…64 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01312350
CAS nummer: 36160-82-4