3,5-Difluoro-2-nitrophenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9743-1G PC9743-5G PC9743-10G
APOSPC9743-1GEA 345 SEK
APOSPC9743-1G APOSPC9743-5G APOSPC9743-10G
3,5-Difluoro-2-nitrophenol 98%
3,5-Difluoro-2-nitrophenol
Formel: C₆H₃F₂NO₃
MW: 175,0900 g/mol
Smältpunkt: 46…47 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08458165
CAS nummer: 151414-46-9