6-Fluoroindol-3-ylacetic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9731-1G PC9731-500MG PC9731-5G
APOSPC9731-1GEA 845 SEK
APOSPC9731-1G APOSPC9731-500MG APOSPC9731-5G
6-Fluoroindol-3-ylacetic acid
6-Fluoroindol-3-ylacetic acid
Formel: C₁₀H₈FNO₂
Smältpunkt: 159…163 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01074503
CAS nummer: 443-75-4