4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9723-1G PC9723-25G PC9723-5G
APOSPC9723-1GEA 260 SEK
APOSPC9723-1G APOSPC9723-25G APOSPC9723-5G
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoic acid
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrClFO₂
Smältpunkt: 150…155 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00236589
CAS nummer: 177480-81-8