5-(Trifluoromethyl)-2-(4-trifluoromethylphenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
PC9720-1G PC9720-5G PC9720-25G
APOSPC9720-1GEA 2700 SEK
APOSPC9720-1G APOSPC9720-5G APOSPC9720-25G
5-(Trifluoromethyl)-2-(4-trifluoromethylphenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid 95+%
5-(Trifluoromethyl)-2-(4-trifluoromethylphenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₇F₆NO₃
MW: 327.18 g/mol
Smältpunkt: 180…185 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11100463
CAS nummer: 886497-47-8