5-Iodo-2-nitrobenzotrifluoride
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9714-25G PC9714-5G
APOSPC9714-25GEA 3175 SEK
APOSPC9714-25G APOSPC9714-5G
5-Iodo-2-nitrobenzotrifluoride
5-Iodo-2-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃F₃INO₂
Smältpunkt: 61…64 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08282788
CAS nummer: 393-10-2