5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9703-10G PC9703-25G PC9703-5G
APOSPC9703-10GEA 3425 SEK
APOSPC9703-10G APOSPC9703-25G APOSPC9703-5G
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₆H₄ClF₃N₂O
MW: 212.56 g/mol
Smältpunkt: 41…42 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00068130
CAS nummer: 128455-62-9