4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9701-1G PC9701-5G
APOSPC9701-1GEA 685 SEK
APOSPC9701-1G APOSPC9701-5G
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 95%
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
Formel: C₅BrF₄N
MW: 229,97 g/mol
Kokpunkt: 134…135 °C
Densitet: 1,92 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 63 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00075169
CAS nummer: 3511-90-8