1-(4-Fluorophenyl)-2-pyrrolidinone 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC9696-1G
PC9696-5G
PC9696-250MG
APOSPC9696-1GEA
1125
SEK
APOSPC9696-1G
APOSPC9696-5G
APOSPC9696-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-2-pyrrolidinone 95+%
1-(4-Fluorophenyl)-2-pyrrolidinone
Formel:
C₁₀H₁₀FNO Smältpunkt: 54…57 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00138504 CAS nummer: 54660-08-1 |