1-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Chloro-3-fluorobromobenzene
PC9674-5G PC9674-1G PC9674-10G
APOSPC9674-5GEA 685 SEK
APOSPC9674-5G APOSPC9674-1G APOSPC9674-10G
1-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzene
1-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzene
Formel: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Smältpunkt: 29 °C
Densitet: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 78 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04038306
CAS nummer: 883499-24-9