2,4,5-Trifluorophenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC9672-1G PC9672-5G
APOSPC9672-1GEA 1025 SEK
APOSPC9672-1G APOSPC9672-5G
2,4,5-Trifluorophenol 98%
2,4,5-Trifluorophenol
Formel: C₆H₃F₃O
Smältpunkt: 37…42 °C
Flampunkt: 55 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061215
CAS nummer: 2268-16-8
UN: 2925
ADR: 4.1+8,III