Methyl-2,5-bis(trifluoroethoxy)benzoate 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9659-10G PC9659-1G PC9659-5G
APOSPC9659-10GEA 1050 SEK
APOSPC9659-10G APOSPC9659-1G APOSPC9659-5G
Methyl-2,5-bis(trifluoroethoxy)benzoate 95+%
Methyl-2,5-bis(trifluoroethoxy)benzoate
Formel: C₁₂H₁₀F₆O₄
MW: 332,2 g/mol
Smältpunkt: 40…41 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00236693
CAS nummer: 35480-31-0