Tetrafluorobenzene-1,2-diol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9657-1G PC9657-250MG
APOSPC9657-1GEA 7650 SEK
APOSPC9657-1G APOSPC9657-250MG
Tetrafluorobenzene-1,2-diol
Tetrafluorobenzene-1,2-diol
Formel: C₆H₂F₄O₂
Smältpunkt: 68…69 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01075279
CAS nummer: 1996-23-2