2,3-Dibromohexafluoro-2-butene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC9654-25G PC9654-5G
APOSPC9654-25GEA 5050 SEK
APOSPC9654-25G APOSPC9654-5G
2,3-Dibromohexafluoro-2-butene 97%
2,3-Dibromohexafluoro-2-butene
Formel: C₄Br₂F₆
MW: 321,85 g/mol
Kokpunkt: 104…106 °C
Smältpunkt: 104…106 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01862090
CAS nummer: 384-51-0