3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9652-1G PC9652-5G
APOSPC9652-1GEA 245 SEK
APOSPC9652-1G APOSPC9652-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₈H₅F₄NO
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 247170-27-0