2-Amino-5-fluorofenol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9625-25G PC9625-5G PC9625-100G
APOSPC9625-25GEA 705 SEK
APOSPC9625-25G APOSPC9625-5G APOSPC9625-100G
2-Amino-5-fluorofenol 97%
2-Amino-5-fluorofenol
Formel: C₆H₆FNO
MW: 127,12 g/mol
Smältpunkt: 135…140 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00671759
CAS nummer: 53981-24-1