1-Bromo-4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9624-1G PC9624-5G
APOSPC9624-1GEA 1625 SEK
APOSPC9624-1G APOSPC9624-5G
1-Bromo-4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
1-Bromo-4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
Formel: C₄H₄BrF₄I
Flampunkt: 110 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 129587-49-1