α-Chloro-2,3,4,5-tetrafluorotoulene
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl chloride
PC9598-1G PC9598-5G
APOSPC9598-1GEA 480 SEK
APOSPC9598-1G APOSPC9598-5G
α-Chloro-2,3,4,5-tetrafluorotoulene
α-Chloro-2,3,4,5-tetrafluorotoulene
Formel: C₇H₃ClF₄
Kokpunkt: 125 °C/7mmHg
Storage Temperature: Kylskåp
CAS nummer: 21622-18-4
UN: 3265
ADR: 8,III