3-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9581-25G PC9581-5G
APOSPC9581-25GEA 600 SEK
APOSPC9581-25G APOSPC9581-5G
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Formel: C₇H₃FIN
MW: 247,01 g/mol
Smältpunkt: 113…117 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07782076
CAS nummer: 887266-99-1