4-Bromo-3-fluorobenzonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC9579-100G
PC9579-25G
PC9579-5G
APOSPC9579-100GEA
2850
SEK
APOSPC9579-100G
APOSPC9579-25G
APOSPC9579-5G
4-Bromo-3-fluorobenzonitrile 95%
4-Bromo-3-fluorobenzonitrile
Formel:
C₇H₃BrFN MW: 200,01 g/mol Smältpunkt: 92…93 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD07782069 CAS nummer: 133059-44-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |