4-(Trifluoromethyl)nicotinohydrazide 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9565-1G PC9565-250MG
APOSPC9565-1GEA 9975 SEK
APOSPC9565-1G APOSPC9565-250MG
4-(Trifluoromethyl)nicotinohydrazide 95+%
4-(Trifluoromethyl)nicotinohydrazide
Formel: C₇H₆F₃N₃O
Smältpunkt: 157…168 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00101567
CAS nummer: 175204-84-9