2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Hydroxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride
PC9563-100G PC9563-25G PC9563-5G
APOSPC9563-100GEA 10175 SEK
APOSPC9563-100G APOSPC9563-25G APOSPC9563-5G
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₇HF₇O
Kokpunkt: 91 °C/70mmHg
Smältpunkt: 25 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00155984
CAS nummer: 2787-79-3