2-Chloro-5-fluoro-3-methylpyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Chloro-5-fluoro-3-picoline
PC9553-1G PC9553-500MG
APOSPC9553-1GEA 190 SEK
APOSPC9553-1G APOSPC9553-500MG
2-Chloro-5-fluoro-3-methylpyridine 98%
2-Chloro-5-fluoro-3-methylpyridine
Formel: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Smältpunkt: 43…46 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04972725
CAS nummer: 38186-84-4