2-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9534-1G PC9534-5G PC9534-10G
APOSPC9534-1GEA 175 SEK
APOSPC9534-1G APOSPC9534-5G APOSPC9534-10G
2-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid
2-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₅FO₃
Smältpunkt: 204…206 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01862084
CAS nummer: 51446-30-1